Få mere at vide
1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 1219803-29-8 |
| Molekylær formel | C10 D4 H10 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Diethylbenzene-2,4,5,6-d4, m-Diethylbenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(CC)c([2 H])c(CC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-diethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.2428 |
| Formel vægt | 138.1347 g/mol |
| Vis mere |