missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Diethyl-6-aminouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diethyl-6-aminouracil |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-3-10-6(9)5-7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 183.1008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?