missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil, TRC

Artikelnummer. 30376799
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376799 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444650250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
CAS 89073-60-9
Molekylær formel C8 H12 N4 O3
Mængde 250 mg
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-diethyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-1,3-diethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), NSC 677517, 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-11-6(9)5(10-15)7(13)12(4-2)8(11)14/h3-4,9H2,1-2H3
SMIL CCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CC)C1=O)N
IUPAC navn 6-amino-1,3-diethyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 212.21
Formel vægt 212.0909
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.