Få mere at vide
1,3-Diethyl-2-thiourea, TRC
Artikelnummer. 30380801
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30380801 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4452935G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diethylthiourea
CAS 105-55-5
Molekylær formel C5 H12 N2 S
Mængde 5 g
Synonym Urea, 1,3-diethyl-2-thio- (6CI,8CI), N,N'-Diethylthiourea, 1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, Accel EUR, Accelerator DETU, Accelerator EUR, Diethylthiourea, N,N'-Diethylthiocarbamide, NSC 3507, Nocceler EUR, Pennzone E, Rhenogran DETU, Robac DETU, Sanceler EUR, Thiate H, U 15030, N,N'-Diethylthiourea
InChI formel InChI=1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMIL CCNC(=S)NCC
IUPAC navn 1,3-diethylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 132.23
Formel vægt 132.0721