Få mere at vide
1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, TRC
Artikelnummer. 30134862
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134862 1 g
30010788 5 g
30010452 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD0765151G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18420-09-2
Molekylær formel C8 H22 O3 Si2
Molekylvægt (g/mol) 222.429
Synonym 1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diethoxydisiloxane, 1,3-Diethoxytetramethyldisiloxane, α,ω-Diethoxytetramethyldisiloxane;
IUPAC navn ethoxy-[ethoxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
SMIL CCO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diethoxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H22O3Si2/c1-7-9-12(3,4)11-13(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
Formel vægt 222.111