Få mere at vide
1,3-Dicyclohexylurea, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-Dicyclohexylurea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dicyclohexylurea |
| CAS | 2387-23-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dicyclohexylurea |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H24 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lomustine Imp. C (EP), Lomustine USP Related Compound C, Lomustine USP RC C, 1,3-Dicyclohexylurea, BRL-13329UC, SB-272694, SKF-15109, Valaciclovir related, Lomustine Related Compound C, Lomustine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16) |
| SMIL | O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 1,3-dicyklohexylurea |
| Vis mere |