Få mere at vide
1,3-Dicyclohexylurea, Mikromol™
Artikelnummer. 30050283
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050283 25 mg
17928364 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050283 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0923.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3-Dicyclohexylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dicyclohexylurea
CAS 2387-23-7
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dicyclohexylurea
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H24 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lomustine Imp. C (EP), Lomustine USP Related Compound C, Lomustine USP RC C, 1,3-Dicyclohexylurea, BRL-13329UC, SB-272694, SKF-15109, Valaciclovir related, Lomustine Related Compound C, Lomustine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
SMIL O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
IUPAC navn 1,3-dicyklohexylurea
Molekylvægt (g/mol) 224.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 224,1889 g/mol