Få mere at vide
1,3-Dicyclohexylbenzimidazoliumchlorid, 95%
Artikelnummer. 11916661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11916661 500 mg 500mg
11906661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435095000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 1034449-15-4 | C19H27ClN2 | 318,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034449-15-4
Molekylær formel C19H27ClN2
Molekylvægt (g/mol) 318.89
MDL nummer MFCD08705248
InChI nøgle JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
PubChem CID 16218267
SMIL [Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209,9 °C til 211,1 °C
Farve Tan til hvid
Elementær analyse 67,30 til 75,90% C, 8,25 til 9,31% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
IUPAC navn 1,3-dicyclohexylbenzimidazol-3-ium;chlorid
Formel vægt 318.89
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.