Få mere at vide
1,3-Dicyanobenzene, 98%
Artikelnummer. 10742971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742971 250 g Plastflaske 250g
10134370 5 g Glasflaske 5g
10656562 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163662500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-17-5
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00001795
InChI nøgle LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
IUPAC navn benzen-1,3-dicarbonitril
SMIL N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dicyanobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161°C to 165°C
Farve Tan til hvid
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt >150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CN)2
Mængde 250 g
Beilstein 09, 836
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.7g/l (20°C). Other solubilities: 100g/l in acetone (20°C),insoluble in ether,acetone,hot ligroin,very soluble in alcohol,benzene and chloroform
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dicyanobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.