Få mere at vide
1,3-dichlortetramethyldisiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372306 5 g 5g
11382306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05964.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2401-73-2 | C4H12Cl2OSi2 | 203.209 g/mol
1,3-dichlortetramethyldisiloxan anvendes til fremstilling af 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxan-1,3-diol. Det bruges også som kemiske tilsætningsstoffer. Farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dichlortetramethyldisiloxan anvendes til fremstilling af 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxan-1,3-diol. Det bruges også som kemiske tilsætningsstoffer. Farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og vand. Beskyt mod vand og fugt. Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler. Undgå overdreven varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2401-73-2
Molekylær formel C4H12Cl2OSi2
Molekylvægt (g/mol) 203.209
MDL nummer MFCD00018088
InChI nøgle DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-dichlorotetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl, chloro chlorodimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-dichlorodisiloxane, acmc-209g7w, oxybis chlorodimethylsilane, sym-dichlorotetramethyldisiloxane, dmexfouceowrgd-uhfffaoysa, 1,3-dichlorotetramethyl disiloxane
PubChem CID 75461
IUPAC navn chlor-[chlor(dimethyl)silyl]oxydimethylsilan
SMIL C[Si](C)(O[Si](C)(C)Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 136°C to 138°C
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -37°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1741218
Flammepunkt 15°C (59°F)
Formel vægt 203.22
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane