missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1,3-Dichloropropyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30368485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368485 1 g
30366332 500 mg
30353058 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1884701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14155-36-3
Molekylær formel C9H10Cl2
Molekylvægt (g/mol) 189.08
Synonym 1,3-Dichloro-1-phenylpropane
IUPAC navn 1,3-dichloropropylbenzene
SMIL ClCCC(Cl)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1,3-Dichloropropyl)benzene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vægt 188.016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.