Få mere at vide
(1,3-Dichloropropyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1,3-Dichloropropyl)benzene |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Cl2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| Formel vægt | 188.016 |