Få mere at vide
1,3-Dichloropropene-d4 (cis/trans mixture), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloropropene-d4 (E,Z mixture) |
| CAS | 202656-23-3 |
| Molekylær formel | C3 D4 Cl2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | cis/trans-1,3-Dichloropropene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2 H,3H2/i1D,2 D,3D2 |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-1,2,3,3-tetradeuterio-prop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.99 |
| Formel vægt | 113.9941 g/mol |
| Vis mere |