Få mere at vide
1,3-Dichloropropane, 99%
Artikelnummer. 10315940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10315940 50 mL Glasflaske 50ml
10637642 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10315940 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 113680500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-28-9
Molekylær formel C3H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 112.99
MDL nummer MFCD00000999
InChI nøgle YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan
SMIL C(CCl)CCl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloropropane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -99.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 122.0°C
Flammepunkt 20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1.4471 to 1.4491
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 105
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 112.99
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dichloropropane
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.