Få mere at vide
1,3-Dichloropropan-2-one O-Benzyl-oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloro-propan-2-one O-Benzyl-oxime |
| CAS | 188125-86-2 |
| Molekylær formel | C10 H11 Cl2 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c11-6-10(7-12)13-14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMIL | ClCC(=NOCc1ccccc1)CCl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-N-phenylmethoxypropan-2-imine |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.11 |
| Formel vægt | 231.0218 |