Få mere at vide
1,3-Dichloroisoquinoline, 97%
Artikelnummer. 10366874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366874 1 g 1g
10575714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382410010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7742-73-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7742-73-6
Molekylær formel C9H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 198.05
InChI nøgle BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 298625
IUPAC navn 1,3-dichlorisoquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloroisoquinoline
Smeltepunkt 120.0°C to 122.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym isoquinoline, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro-isoquinoline, pubchem7254, 1, 3-dichloroisoquinoline, acmc-209p9x, ksc493q3b, 1,3-dichloroisoquinoline
Formel vægt 198.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloroisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.