Få mere at vide
1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether |
| CAS | 59440-90-3 |
| Molekylær formel | C6 H10 Cl4 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]-, 1,2-Dichloro-3-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane, 1,2-Dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane, 1,3-Dichloroisopropyl-2,3-dichloropropyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(10)4-11-6(2-8)3-9/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | ClCC(Cl)COC(CCl)CCl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-3-(1,3-dichloropropan-2-yloxy)propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.96 |
| Formel vægt | 237.9486 |