missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dichlorocyclohexane (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichlorocyclohexane |
| CAS | 55887-78-0 |
| Molekylær formel | C6 H10 Cl2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | ClC1CCCC(Cl)C1 |
| IUPAC navn | 1,3-dichlorocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.05 |
| Formel vægt | 152.016 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?