Få mere at vide
1,3-dichlorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichlorobenzene |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| Formel vægt | 145.969 |