Få mere at vide
1,3-Dichlorobenzene, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979164 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12979164 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12979164 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,3-Dichlorobenzene541-73-11000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichlorobenzene
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 541-73-1, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H4Cl2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlorobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 146.998
PubChem CID 10943
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:36693
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Product intended for laboratory use only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.