Få mere at vide
1,3-Dichlorobenzene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichlorobenzene-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 149.9941 |