Få mere at vide
1,3-dichlorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11454230
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454230 500 g 500g
11434664 250 g 250g
11424664 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13688.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 146,998 g/mol
1,3-Dichlorbenzen bruges i medicin og farvestoffer. Og det bruges også til at studere effekten af opløsningsmiddeldamptryk på den vertikale nanotråd af C60-molekyler1. 1,3-dichlorbenzen, et chloreret aromatisk kulbrinte, kan påvises i miljøprøver ved hjælp af en avanceret Fourier-transformation infrarød spektroskopi-dæmpet totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dichlorbenzen bruges i medicin og farvestoffer. Og det bruges også til at studere effekten af opløsningsmiddeldamptryk på den vertikale nanotråd af C60-molekyler1. 1,3-dichlorbenzen, et chloreret aromatisk kulbrinte, kan påvises i miljøprøver ved hjælp af en avanceret Fourier-transformation infrarød spektroskopi-dæmpet totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-73-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 146.998
MDL nummer MFCD00000573
InChI nøgle ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC navn 1,3-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichlorobenzene
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 1.288
Kogepunkt 173 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 956618
Merck Index 14,3055
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 147
Procent renhed 98%