Få mere at vide
1,3-dichlorbenzen, 98%
Beskrivelse
1,3-Dichlorbenzen bruges i medicin og farvestoffer. Og det bruges også til at studere effekten af opløsningsmiddeldamptryk på den vertikale nanotråd af C60-molekyler1. 1,3-dichlorbenzen, et chloreret aromatisk kulbrinte, kan påvises i miljøprøver ved hjælp af en avanceret Fourier-transformation infrarød spektroskopi-dæmpet totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-dichlorbenzen bruges i medicin og farvestoffer. Og det bruges også til at studere effekten af opløsningsmiddeldamptryk på den vertikale nanotråd af C60-molekyler1. 1,3-dichlorbenzen, et chloreret aromatisk kulbrinte, kan påvises i miljøprøver ved hjælp af en avanceret Fourier-transformation infrarød spektroskopi-dæmpet totalreflektans (FTIR-ATR) sensor.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichlorobenzene |
| Smeltepunkt | -25 °C |
| Tæthed | 1.288 |
| Kogepunkt | 173 °C |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Brydningsindeks | 1.546 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 956618 |
| Merck Index | 14,3055 |
| Vis mere |