Få mere at vide
1,3-dichlorbenzen, 98%
Artikelnummer. 10635972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635972 25 mL Glasflaske 25ml
10426990 5 mL Glasflaske 5ml
10215530 250 mL Glasflaske 250ml
10377800 500 mL Glasflaske 500ml
10011810 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10635972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151180250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-73-1
Molekylær formel C6H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 147
MDL nummer MFCD00000573
InChI nøgle ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC navn 1,3-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichlorobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 172 °C til 173 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4Cl2
Brydningsindeks 1,5450 til 1,547
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 202
Merck Index 15, 3064
Specifik vægtfylde 1.28
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,0123g/100 ml vand (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler som alkohol, benzen, ether
Viskositet 1,045 mPa (23 °C)
Formel vægt 147
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske