Få mere at vide
1,3-Dichloroacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloroacetone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2 |
| Formel vægt | 125.9639 |