Få mere at vide
1,3-Dichloracetone Ethylenketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloroacetone Ethylene Ketal |
| CAS | 26271-50-1 |
| Molekylær formel | C5H8Cl2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-dioxolane, NSC 131448 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Cl2O2/c6-3-5(4-7)8-1-2-9-5/h1-4H2 |
| SMIL | ClCC1(CCl)OCCO1 |
| IUPAC navn | 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-dioxolan |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.02 |
| Formel vægt | 169.9901 |