Få mere at vide
1,3-Dichloroacetone-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloroacetone-d4 |
| CAS | 350818-52-9 |
| Molekylær formel | C3 2H4 Cl2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propanone-1,1,3,3-d4, 1,3-dichloro- (9 CI), 1,3-Dichloroacetone-d4, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetradeuteriopropan-2-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetradeuteriopropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.994 |
| Formel vægt | 129.989 g/mol |
| Vis mere |