missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dichloro-iso-propyl-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloropropan-2-ol-d5 |
| CAS | 1173020-20-6 |
| Molekylær formel | C3 D5 H Cl2 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | d5-1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-propanol-d5, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane-d5, 1,3-Dichlorohydrin-d5, 1,3-Dichloroisopropanol-d5, 1,3-Dichloroisopropyl Alcohol-d5, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol-d5, Bis(chloromethyl)methanol-d5, Glycerol 1,3-Dichlorohydrin-d5, NSC 70982, Propylene Dichlorohydrin |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.02 |
| Formel vægt | 133.011 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?