Få mere at vide
1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene |
| CAS | 34893-92-0 |
| Molekylær formel | C7H3Cl2NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O |
| IUPAC navn | 1,3-dichlor-5-isocyanatobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.01 |
| Formel vægt | 186.9592 |