Få mere at vide
1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin |
| CAS | 89415-87-2 |
| Molekylær formel | C6 H8 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl-, Hydantoin, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl- (6CI,7CI), 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, DCMEH |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Cl2N2O2/c1-3-6(2)4(11)9(7)5(12)10(6)8/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.05 |
| Formel vægt | 209.9963 |