Få mere at vide
1,3-dicloro-5,5-dimethylhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30388192
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388192 5 g
30386111 1 g
30372593 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4344305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-52-5
Molekylær formel C5 H6 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 197.02
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-, N,N'-Dichlorodimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
IUPAC navn 1,3-dicloro-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Formel vægt 195.9806