Få mere at vide
1,3-diclor-5,5-dimethylhydantoin, 98 %
Artikelnummer. 11430653
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430653 2500 g 2500g
11410653 100 g 100g
11420653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12718.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197,015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH er et industrielt blegemiddel baseret på dimethylhydantoin. Dette produkt finder anvendelse overalt, hvor fast blegemiddel ønskes. Det bruges som et mildt kloreringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også som et desinfektionsmiddel i svømmebassiner, vaskerier, restauranter, skæreolier og medicinalindustrien som et generelt rengøringsmiddel. Andre anvendelser omfatter, at det er blevet brugt som en forebyggelse og katalysator i polymerindustrien, brugt til at præge eller teksturere harpiksholdige arkpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dantoin(R) DCDMH er et industrielt blegemiddel baseret på dimethylhydantoin. Dette produkt finder anvendelse overalt, hvor fast blegemiddel ønskes. Det bruges som et mildt kloreringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også som et desinfektionsmiddel i svømmebassiner, vaskerier, restauranter, skæreolier og medicinalindustrien som et generelt rengøringsmiddel. Andre anvendelser omfatter, at det er blevet brugt som en forebyggelse og katalysator i polymerindustrien, brugt til at præge eller teksturere harpiksholdige arkpræparater.
Opløselighed Opløseligt i vand
0,21 g/100 ml (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med reduktionsmidler, syrer, stærke baser, organiske materialer, pulveriserede metaller. Fugt, lys, luftfølsom. Stabil, men et stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-52-5
Molekylær formel C5H6Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 197.015
MDL nummer MFCD00003190
InChI nøgle KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
PubChem CID 8360
IUPAC navn 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Smeltepunkt 130 °C til 134 °C
Tæthed 1.5
Flammepunkt 174 °C (345 °F)
Mængde 2500 g
FN nummer UN1479
Beilstein 146013
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3065
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,21 g/100 ml (25 °C).
Formel vægt 197.02
Procent renhed 98%