Få mere at vide
1,3-dichlor-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30138382
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138382 50 g
30132846 5 g
30009021 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43580050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-23-1
Molekylær formel C3 H6 Cl2 O
Molekylvægt (g/mol) 128.99
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-Dichlorohydrin, 1,3-Dichloroisopropanol, 1,3-Dichloroisopropyl alcohol, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol, Bis(chloromethyl)methanol, Glycerol 1,3-dichlorohydrin, Glycerol α,γ-dichlorohydrin, NSC 70982, Propylene dichlorohydrin, sym-Dichloroisopropyl alcohol, sym-Glycerol dichlorohydrin, α,γ-Dichlorohydrin, α-Dichlorohydrin
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-ol
SMIL OC(CCl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloropropan-2-ol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formel vægt 127.9796