Få mere at vide
1,3-dichlor-2-propanol, 99%
Artikelnummer. 10184290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10184290 1 L Glasflaske 1 L
10032320 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10184290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180180010
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-23-1
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00000951
InChI nøgle DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-ol
SMIL OC(CCl)CCl
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloro-2-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3510g/mL
Kogepunkt 172.0°C to 176.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brydningsindeks 1.4820 to 1.4840
Mængde 1 L
Beilstein 01, 364
Merck Index 15, 3084
Specifik vægtfylde 1.351
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 13.9 mPa.s (20°C)
Formel vægt 128.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Mention de danger
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.