Få mere at vide
1,3-dichlor-2-propanol, 99%
Artikelnummer. 10032320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032320 250 mL Glasflaske 250ml
10184290 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10032320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180182500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-23-1
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00000951
InChI nøgle DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-ol
SMIL OC(CCl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloro-2-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3510g/mL
Kogepunkt 172.0°C to 176.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brydningsindeks 1.4820 to 1.4840
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 364
Merck Index 15, 3084
Specifik vægtfylde 1.351
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 13.9 mPa.s (20°C)
Formel vægt 128.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.