Få mere at vide
1,3-diclor-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 11458606
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458606 250 g 250g
11448606 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11458606 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16003.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
1,3-dichlor-2-propanol biotransformation til epichlorhydrin af hele cellerne af rekombinant Escherichia coli via harpiksbaseret in situ produktfjernelse er blevet undersøgt. Det bruges til syntese af glycerol, til fremstilling af plast og tekstiler og til syntese af lægemidler. Bruges også som opløsningsmiddel og som cement til celluloid. Det er også til stede i nogle fødevarer, f.eks. sojasovs, suppekrydderier og instant supper, fra hydrolisering af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dichlor-2-propanol biotransformation til epichlorhydrin af hele celler af rekombinant Escherichia coli via harpiks-baseret in situ produktfjernelse er blevet undersøgt. Det bruges til syntese af glycerol, til fremstilling af plast og tekstiler og til syntese af lægemidler. Bruges også som opløsningsmiddel og som cement til celluloid. Det er også til stede i nogle fødevarer, f.eks. sojasovs, suppekrydderier og instant supper, fra hydrolisering af proteiner.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-23-1
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00000951
InChI nøgle DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-ol
SMIL OC(CCl)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-2-propanol
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.366
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brydningsindeks 1.483
Mængde 250 g
FN nummer UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 128.99
Procent renhed ≥98%