Få mere at vide
1,3-diclor-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 11448606
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448606 1000 g 1000g
11458606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16003.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128,98 g/mol
1,3-dichlor-2-propanol biotransformation til epichlorhydrin af hele cellerne af rekombinant Escherichia coli via harpiksbaseret in situ produktfjernelse er blevet undersøgt. Det bruges til syntese af glycerol, til fremstilling af plast og tekstiler og til syntese af lægemidler. Bruges også som opløsningsmiddel og som cement til celluloid. Det er også til stede i nogle fødevarer, f.eks. sojasovs, suppekrydderier og instant supper, fra hydrolisering af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dichlor-2-propanol biotransformation til epichlorhydrin af hele celler af rekombinant Escherichia coli via harpiks-baseret in situ produktfjernelse er blevet undersøgt. Det bruges til syntese af glycerol, til fremstilling af plast og tekstiler og til syntese af lægemidler. Bruges også som opløsningsmiddel og som cement til celluloid. Det er også til stede i nogle fødevarer, f.eks. sojasovs, suppekrydderier og instant supper, fra hydrolisering af proteiner.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-23-1
Molekylær formel C3H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00000951
InChI nøgle DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-ol
SMIL OC(CCl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-2-propanol
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.366
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lineær formel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brydningsindeks 1.483
Mængde 1000 g
FN nummer UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 128.99
Procent renhed ≥98%