Få mere at vide
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, TRC
Artikelnummer. 30373456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373456 1 g
30386130 5 g
30374737 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4382751G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-88-7
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 192
Synonym 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,6-Dichloronitrobenzene
IUPAC navn 1,3-dichloro-2-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloronitrobenzene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
Formel vægt 190.9541