Få mere at vide
1,3-dichlor-2-buten, cis + trans, 98%, stab. med BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359186 5 g 5g
11369186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20334.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 926-57-8 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-57-8
Molekylær formel C4H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 124.99
MDL nummer MFCD00000861
InChI nøgle WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Synonym 1,3-dichlorobutylene, unii-pwg1e5mrlj, 1,3-dichloro-2-butene, trans-1,3-dichlorobutene-2, 1,3-dichlorobut-2-ene, pwg1e5mrlj, 2-butene, 1,3-dichloro-, e, 2-butene, 1,3-dichloro, e-1,3-dichloro-2-butene, 1,3-dichlorobutene-2
PubChem CID 643911
SMIL C\C(Cl)=C/CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-2-butene
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1.161
Kogepunkt 125°C to 129°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 906754
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn (2E)-1,3-dichlorbut-2-en
Formel vægt 125
Procent renhed 98%