Få mere at vide
1,3-diclor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| CAS | 69304-37-6 |
| Molekylær formel | C12H28Cl2OSi2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3 |
| SMIL | CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | klor-[klor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.43 |
| Formel vægt | 314.1056 |