Få mere at vide
1,3-diclor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30368928
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368928 10 g
1 options
Artikelnummer. 30368928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43619510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
CAS 69304-37-6
Molekylær formel C12H28Cl2OSi2
Mængde 10 g
Synonym 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
SMIL CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC navn klor-[klor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
Molekylvægt (g/mol) 315.43
Formel vægt 314.1056