Få mere at vide
1,3-dicloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 97%
Artikelnummer. 11327616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327616 25 g 25g
11307616 1 g 1g
11317616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11171.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315,425 g/mol
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan er et silyleringsreagens, der bruges til samtidig beskyttelse af 3'- og 5'-hydroxyfunktioner af ribonukleosider. Det bruges i analysen af Watson-Crick og Hoogstein baseparring i nukleotider. Det anvendes også i dannelsen af ribavirin kemiske leveringssystemer. Yderligere tjener det som et beskyttelsesgruppereagens for åbenkædede polyhydroxyforbindelser. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af cykliske broforbundne peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dichlor-
1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan er et silyleringsreagens, der bruges til samtidig beskyttelse af 3′ - og 5′ -hydroxyfunktioner af ribonukleosider. Det bruges i analysen af Watson-Crick og Hoogstein baseparring i nukleotider. Det anvendes også i dannelsen af ribavirin kemiske leveringssystemer. Yderligere tjener det som et beskyttelsesgruppereagens for åbenkædede polyhydroxyforbindelser. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af cykliske broforbundne peptider.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid, hexan, ethylacetat, chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69304-37-6
Molekylær formel C12H28Cl2OSi2
Molekylvægt (g/mol) 315.425
MDL nummer MFCD00009655
InChI nøgle DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
PubChem CID 172404
IUPAC navn chlor-[chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Spezifikation
Kogepunkt 69 °C til 70 °C (0,5 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Mængde 25 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.454
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.986
FN nummer UN1760
Beilstein 1934216
Opløselighedsinformation Blandet med dimethylformamid, hexan, ethylacetat, chloroform og dichloromethan.
Formel vægt 315.43
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.