Få mere at vide
1,3-dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317616 5 g 5g
11307616 1 g 1g
11327616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11171.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315.425 g/mol
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan er et silyleringsreagens, der bruges til samtidig beskyttelse af 3'- og 5'-hydroxyfunktioner af ribonukleosider. Det bruges i analysen af Watson-Crick og Hoogstein baseparring i nukleotider. Det anvendes også i dannelsen af ribavirin kemiske leveringssystemer. Yderligere tjener det som et beskyttelsesgruppereagens for åbenkædede polyhydroxyforbindelser. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af cykliske broforbundne peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dichlor-
1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan er et silyleringsreagens, der bruges til samtidig beskyttelse af 3′ - og 5′ -hydroxyfunktioner af ribonukleosider. Det bruges i analysen af Watson-Crick og Hoogstein baseparring i nukleotider. Det anvendes også i dannelsen af ribavirin kemiske leveringssystemer. Yderligere tjener det som et beskyttelsesgruppereagens for åbenkædede polyhydroxyforbindelser. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af cykliske broforbundne peptider.
Opløselighed
Blandbar med dimethylformamid, hexan, ethylacetat, chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69304-37-6
Molekylær formel C12H28Cl2OSi2
Molekylvægt (g/mol) 315.425
MDL nummer MFCD00009655
InChI nøgle DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
PubChem CID 172404
IUPAC navn chlor-[chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 69°C to 70°C (0.5mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1934216
Flammepunkt >110°C (230°F)
Opløselighedsinformation Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane.
Formel vægt 315.43
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.454
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.986