Få mere at vide
1,3-dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 96%
Artikelnummer. 10752831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752831 5 mL Glasflaske 5ml
10513324 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215280050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315,425 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69304-37-6
MDL nummer MFCD00009655
InChI nøgle DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
PubChem CID 172404
IUPAC navn chlor-[chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H28Cl2OSi2
Lineær formel [(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
Brydningsindeks 1,4533 til 1,4553
Mængde 5 mL
Fieser 16,125; 17,121
Molekylvægt (g/mol) 315.425
Formel vægt 315.42
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.