Få mere at vide
1,3-Dibromopropan, TRC
Artikelnummer. 30374117
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30374117 5 g
1 options
Artikelnummer. 30374117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4258505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromopropane
CAS 109-64-8
Molekylær formel C3 H6 Br2
Mængde 5 g
Synonym Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane
InChI formel InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMIL BrCCCBr
IUPAC navn 1,3-dibromopropan
Molekylvægt (g/mol) 201.89
Formel vægt 199.8836