Få mere at vide
1,3-Dibromopropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromopropane |
| CAS | 109-64-8 |
| Molekylær formel | C3 H6 Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMIL | BrCCCBr |
| IUPAC navn | 1,3-dibromopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.89 |
| Formel vægt | 199.8836 |