Få mere at vide
1,3-Dibromopropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858990
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15858990 250 mL
15848990 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15858990 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-64-8
Grad Research
Molekylær formel Br(CH2)3Br
Molekylvægt (g/mol) 201.89
Tekniske data
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.98 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 166°C to 168°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000255
Mængde 250 mL
Synonym 1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide, 1,3-Dibromopropane