Få mere at vide
1,3-Dibromopropan, 98%
Description
1,3-Dibrompropan bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Dibromopropane |
| Smeltepunkt | °C til 34 °C |
| Tæthed | 1.99 |
| Kogepunkt | 167 °C |
| Flammepunkt | 54 °C (130 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Br(CH2)3Br |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Dibromopropane
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromopropane