Få mere at vide
1,3-Dibromopropane, 98%
Artikelnummer. 11487676
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11487676
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14687.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
1,3-Dibromopropane, 98%, C3H6Br2, CAS Number-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, trimethylene bromide, trimethylene dibromide, unii-yqr3048ix9, 5000g, 635662 | CAS: 109-64-8 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
1,3-Dibrompropan bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dibrompropan
bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-64-8
Molekylær formel C3H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 201.89
MDL nummer MFCD00000255
InChI nøgle VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC navn 1,3-dibrompropan
SMIL BrCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromopropane
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.99
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 54°C (130°F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Br(CH2)3Br
Brydningsindeks 1.523
Mængde 1000 g
FN nummer UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 201.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske