Få mere at vide
1,3-Dibromopropane, 98%
Artikelnummer. 11407686
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407686 5000 g 5000g
11497676 250 g 250g
11487676 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11407686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14687.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
1,3-Dibromopropane, 98%, C3H6Br2, CAS Number-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, trimethylene bromide, trimethylene dibromide, unii-yqr3048ix9, 5000g, 635662 | CAS: 109-64-8 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
1,3-Dibrompropan bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dibrompropan
bruges til at fremstille C3 -broforbindelser gennem CN-koblingsreaktioner. Det anvendes til fremstilling af 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on ved at reagere med kaliumsalt af 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-64-8
Molekylær formel C3H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 201.89
MDL nummer MFCD00000255
InChI nøgle VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC navn 1,3-dibrompropan
SMIL BrCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromopropane
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.99
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 54°C (130°F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Br(CH2)3Br
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5000 g
FN nummer UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 201.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske