Få mere at vide
1,3-dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349829
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349829 100 g 100g
11339829 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24123.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-80-2 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-80-2
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.916
MDL nummer MFCD00000152
InChI nøgle XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
IUPAC navn 1,3-dibrombutan
SMIL CC(CCBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromobutane
Tæthed 1.789
Kogepunkt 173°C to 176°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.5095
Mængde 100 g
Beilstein 1731231
Formel vægt 215.93
Procent renhed 98%